Documenti fondamentali
AP2514250
Millipore
Filtro a membrana in fibra di vetro con legante, pori da 2,0 μm
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinonimo/i:
Glass Fiber Filter with binder
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Descrizione
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 142 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
142 mm
Spessore
1.2 mm
Dimensione pori
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Prefiltration for 0.9 to 8.0 ?m filters
  • Qualitative analysis
  • Clarification of aqueous solutions