ABD24
Anti-Dermo-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Twist-related protein 2, Class A basic helix-loop-helix protein 39, bHLHa39, Dermis-expressed protein 1, Dermo-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWIST2(117581)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Dermo-1 on 10 µg of rat liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat liver tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1