GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
SI536015
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 130-360-70
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
0.02 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)