Documenti fondamentali
SAB4301602
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DERMO1, FFDD3, SETLSS, bHLHa39
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Numero d’accesso
BC017907
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWIST2(117581)
Immunogeno
Fusion protein of human twist family bHLH transcription factor 2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)