SAB4200503
Anti-PSPC1 antibody, Mouse monoclonal
clone 1L4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-PSP1, Monoclonal Anti-PSPC1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-paraspeckle component 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1L4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)