Documenti fondamentali
AB5084P
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Dopamine D2 receptor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, monkey, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
Descrizione generale
Il recettore della dopamina D2 è uno dei cinque tipi di recettori per la dopamina (D1 - D5). L'attività di questo recettore è mediata da proteine G e inibisce l'adenilato ciclasi. Sono note 2 isoforme per il recettore della dopamina D2, l'isoforma 1 e l'isoforma 2, che sono espresse nella ghiandola pituitaria e nel cervello. L'isoforma 1 è sette volte più espressa dell'isoforma 2 a livello del nucleo caudato.
Specificità
Specifico per le forme lunghe e corte del recettore D2 della dopamina. E′ noto che il recettore D2 della dopamina esiste un due forme, una corta (D2S) e una lunga (D2L), che originano dallo splicing alternativo di un singolo gene e che differiscono solamente per una sequenza di 29 aminoacidi nel loop citoplasmatico intracellulare 3 (1). Il recettore D2L è una proteina recettoriale transmembrana accoppiata a proteine G di 446 aa (2). Il peptide immunogenico non mostra una significativa omologia con altri recettori della dopamina (D1 e D3-D5).
Immunogeno
Sequenza peptidica di 28 aminoacidi all′interno del loop citoplasmatico #3 del recettore D2 umano,
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-recettore della dopamina D2 è validato per la rilevazione del recettore della dopamina D2 in ELISA, IH, IP, WB
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Western blot:
1-10 µg/ml (con chemiluminescenza). La dimensione attesa di D2 è di circa 50 kDa. E′ tuttavia e frequente osservare delle bande aggiuntive a circa 68 e 100 kDa, ed altre ancora a seconda del tessuto (Boundy et al.). 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui & Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; Farooqui & Prasad 1992, Life Sci). Caricare circa 100-400 µg di proteina di membrana in ogni pozzetto per potere visualizzare le varie bande.
Immunoistochimica:
2-10 μg/ml di un precedente lotto su sezioni fissate con paraformaldeide.
Immunostochimica:
1-20 µg/ml su sezioni fissate con paraformaldeide
Immunoprecipitazione:
1-10 μg/ml di un lotto precedente per 100-400 μg di proteina . Un anticorpo disegnato su questo epitopo è stato in grado di immunoprecipitare le forme sia lunghe che corte (2).
ELISA:
sono stati usati 0.5-1.0 μg/ml (1 μg/ml di peptide immunogeno (Numero di catalogo AG221)/pozzetto) di un lotto precedente.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Qualità
Testato di routine in Western blot su lisati di cervello umano.
Western blot: una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato il recettore D2 della dopamina in 10 μg di lisato di cervello umano.
Descrizione del bersaglio
50 kDa
Stato fisico
Policlonale di coniglio purificato liquido in PBS con BSA 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di scimmia, lisato di cervello di ratto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Preweaning Mn exposure leads to prolonged astrocyte activation and lasting effects on the dopaminergic system in adult male rats.
Kern CH, Smith DR.
Synapse null
Evidence for differential cortical input to direct pathway versus indirect pathway striatal projection neurons in rats.
Lei, W; Jiao, Y; Del Mar, N; Reiner, A
The Journal of Neuroscience null
Presence of nicotinic, purinergic and dopaminergic receptors and the TASK-1 K+-channel in the mouse carotid body.
K?hlin J, Eriksson LI, Ebberyd A, Fagerlund MJ
Respiratory Physiology & Neurobiology null
Ultrastructural immunocytochemical localization of the dopamine D2 receptor and tyrosine hydroxylase in the rat ventral pallidum.
Mengual, Elisa and Pickel, Virginia M
Synapse, 43, 151-162 (2002)
Dopamine synthesis and D3 receptor activation in pancreatic ?-cells regulates insulin secretion and intracellular [Ca(2+)] oscillations.
Ustione, A; Piston, DW
Molecular Endocrinology null