AB1597P
Anti-Vesicular Monoamine Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
VMAT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC18A1(6570) , VAT1(10493)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL VMAT1 peptide (Catalog Number AG250)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2