Documenti fondamentali
MAB369
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore della dopamina, NT, clone DAT-Nt
culture supernatant, clone DAT-Nt, Chemicon®
Sinonimo/i:
DAT
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DAT-Nt, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A3(6531)
Descrizione generale
Il trasportatore transmembrana della dopamina (DAT) è localizzato a livello del bottone assonale ed è responsabile dell′interruzione della trasmissione dopaminergica in quanto trasporta la dopamina dallo spazio sinaptico all′interno del neurone dopaminergico (reuptake). È stato dimostrato che i pathway della dopamina sono fortemente implicati nei sistemi di ricompensa, dipendenza, motivazione, alcolismo, ADHD e nelle malattie motorie degenerative quali morbo di Parkinson e corea di Huntington.
Specificità
Riconosce il trasportatore della dopamina, N-terminale. Non mostra reattività crociata per i trasportatori della serotonina e della noradrenalina, strettamente correlati (Miller, 1997). L'immunolocalizzazione di DAT su sezioni congelate di cervello umano fissate con paraformaldeide utilizzando MAB369 mostra una intensa colorazione punteggiata in tutto il caudato, il putamen e l'accumbens (Miller, 1997).
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Porzione N-terminale del trasportatore della dopamina umana fuso con la glutatione S-transferasi.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-trasportatore della dopamina, regione N-terminale, clone DAT-Nt, è validato per la rivelazione del trasportatore della dopamina in IC, IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici & trasportatori
Western blotting: in Western blotting su estratto proteico da caudato, putamen e nucleus accumbens umani (20 ug di proteine totali), riconosce una banda diffusa attorno ai 70-85 kDa
Immunoistochimica: tessuto fissato in paraformaldeide 4% (fare attenzione a non fissare eccessivamente il tessuto), perfusione seguita da post-fissazione per un tempo inferiore a 90 minuti, poi crioprotezione. Diluizione di lavoro consigliata 1:1,000-1:10,000. Se usato su tessuto di ratto, si raccomanda l′uso di anticorpi secondari pre-adsorbiti contro il ratto e l'uso di sistemi di rilevamento PAP (perossidasi-antiperossidasi) o ABC (Avidin–Biotin Complex) per aumentare la sensibilità.
Immunocitochimica: 1:5,000 - 1:10,000.
Immunoblotting (non raccomandato per l'uso sul ratto)
Le diluizioni e i protocolli di lavoro ottimali devono essere determinati dall'utente finale.
IMMUNOISTOCHIMICA - PROTOCOLLO PER MAB369
Questo anticorpo è stato utilizzato con successo su 30 μm di tessuto cerebrale di topo flottante fissato con paraformaldeide al 4%. Tutti i passaggi vengono eseguiti in condizioni di agitazione continua. Protocollo suggerito.
1) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS (con o senza Triton 0,25%).
2) Incubare per 30 minuti in TBS con siero al 3% (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
3) Incubare l'anticorpo primario diluito opportunamente in TBS con l'1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario), con o senza Triton 0,25%, per 2 ore a temperatura ambiente, seguite da 16 ore a 4°C.
4) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
5) Incubare con l'anticorpo secondario opportunamente diluito in TBS con 1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
6) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 lavaggi da 10 minuti in TBS.
9) 1 x 10 minuti di lavaggio in tampone fosfato (non salino).
10) Reazione con cromogeno DAB, aggiungendo NiCl 0,06% per l′intensificazione.
11) 2 lavaggi da 10 minuti in PBS.
12) 1 x 10 minuti di lavaggio in tampone fosfato.
Descrizione del bersaglio
~ 70-85 kDa
Stato fisico
Non purificato
Surnatante di coltura tissutale non purificato, filtrato attraverso una membrana da 0,2 μm prima del confezionamento. Il prodotto contiene FBS al 20% e ciprofloxacina alla concentrazione finale di 10 μg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: tessuto cerebrale (nucleo caudato, putamen e nucleus accumbens)
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Curcumin prevents dopaminergic neuronal death through inhibition of the c-Jun N-terminal kinase pathway.
Yu S, Zheng W, Xin N, Chi ZH, Wang NQ, Nie YX, Feng WY, Wang ZY
Rejuvenation Research null
Dopamine and amphetamine rapidly increase dopamine transporter trafficking to the surface: live-cell imaging using total internal reflection fluorescence microscopy.
Furman, CA; Chen, R; Guptaroy, B; Zhang, M; Holz, RW; Gnegy, M
The Journal of Neuroscience null
Norepinephrine loss produces more profound motor deficits than MPTP treatment in mice.
K S Rommelfanger, G L Edwards, K G Freeman, L C Liles, G W Miller, D Weinshenker
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Protein kinase Cbeta is a critical regulator of dopamine transporter trafficking and regulates the behavioral response to amphetamine in mice.
Chen, R; Furman, CA; Zhang, M; Kim, MN; Gereau, RW; Leitges, M; Gnegy, ME
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics null
Decreased reuptake of dopamine in the dorsal striatum in the absence of alpha-synuclein.
Chadchankar H, Ihalainen J, Tanila H, Yavich L
Brain Research null