Documenti fondamentali
AB2231
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore della dopamina; 100 µg
from rabbit
Sinonimo/i:
DA transporter, dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine),member 3, variable number tandem repeat (VNTR)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
I trasportatori dei neurotrasmettitori nella membrana citoplasmatica sequestrano il neurotrasmettitore sinaptico e perisinaptico all′interno degli elementi presinaptici. Il trasportatore della dopamina (DAT), caratterizzato da 12 domini transmembrana e con le regioni N- e C-terminale nel citoplasma, è responsabile della ricaptazione della dopamina dopo che è stata rilasciata dalla sinapsi. I livelli di espressione della proteina DAT sono alterati dall'amministrazione cronica di farmaci. L′attività del trasportatore responsabile della ricaptazione della dopamina è dipendente dal sodio, e si presume che tale trasportatore abbia un ruolo nelle patologie neurologiche e psichiatriche come la malattia di Parkinson, la sindrome di Tourette, la schizofrenia e le dipendenze. DAT è anche il bersaglio di diversi “inibitori della ricaptazione di dopamina”, tra cui anfetamine e cocaina. Queste sostanze chimiche inibiscono l'azione del DAT e, in misura minore, degli altri trasportatori di monoammine, ma i loro effetti sono mediati da meccanismi separati.
Specificità
N° Cat. AB2231 riconosce la porzione N-terminale delle forme di DAT ridotte e non ridotte.
Applicazioni
L′anticorpo anti-trasportatore della dopamina, 100 µg, è convalidato per l'uso in WB per la rivelazione del trasportatore della dopamina, 100 µg.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisato di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 50 – 80 kDa
La forma ridotta si attesta a circa 50 kDa, quella non ridotta a circa 80 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Dafina M Angelova et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(2), 995-1006 (2017-10-22)
α-Synuclein (α-syn) is associated with a range of diseases, including Parkinson disease. In disease, α-syn is known to aggregate and has the potential to be neurotoxic. The association between copper and α-syn results in the formation of stellate toxic oligomers
Daniel W Curry et al.
Neuropharmacology, 128, 196-206 (2017-10-11)
S,R(+/-)-3,4-methylenedioxymethamphetamine (SR-MDMA) is an amphetamine derivative with prosocial and putative therapeutic effects. Ongoing clinical trials are investigating it as a treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD) and other conditions. However, its potential for adverse effects such as hyperthermia and neurotoxicity
Traumatic brain injury and trichloroethylene exposure interact and produce functional, histological, and mitochondrial deficits.
Sauerbeck, A; Hunter, R; Bing, G; Sullivan, PG
Experimental neurology null
M Y Chang et al.
Journal of neurochemistry, 77(3), 754-761 (2001-05-02)
Dopaminergic neurotransmission is terminated by the action of the presynaptic dopamine transporter (DAT). It mediates Na(+)/Cl(-) -dependent re-uptake of extracellular dopamine (DA) into the cell, and is regarded as a major regulatory mechanism for synaptic transmission. Previous works have documented
Symmetrical dimer of the human dopamine transporter revealed by cross-linking Cys-306 at the extracellular end of the sixth transmembrane segment.
Hastrup, H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 10055-10060 (2001)