ABN20
Anti-Dopamine D(1A) Receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
dopamine receptor D1, D(1A) dopamine receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Drd1(24316)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: Tested in ELISA against antigen-coated plate. A 1:100 dilution from a previous lot detected dopamine D(1A) receptor peptide.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected dopamine D(1A) receptor in 10 µg of rat testis tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat testis tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1