AB1765P
Anti-Dopamine D1A Receptor Antibody, CT, cytoplasmic
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-dadr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812)
Specificità
May recognize porcine or bovine (100 % similarity) or human (78% similarity).
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL D1A peptide (Cat. Number AG259)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2