Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
AB1508
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per il glutammato 4
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
AMPA-selective glutamate receptor 4, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 4, glutamate receptor 4, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA4(2893)
Descrizione generale
La subunità 4 del recettore del glutammato (UniProt: P48058; nota anche come GluR-4, GluR4, AMPA-selective glutamate receptor 4, GluR-D, Glutamate receptor ionotropic AMPA 4, GluA4). Nell'uomo è codificata del gene GRIA4 (noto anche come GLUR4) (Gene ID: 2893). L′attività postsinaptica del glutammato è mediata da una varietà di recettori che prendono il nome dai loro agonisti selettivi. GluR-4 è una proteina di membrana multipasso che funge da canale ionico ligando-dipendente a livello del sistema nervoso centrale dove svolge un importate un ruolo nella trasmissione sinaptica eccitatoria. Possiede una maggiore affinità per l′AMPA. Al momento della sintesi, la proteina GluR-4 include un peptide segnale (aa 1-20) che viene rimosso nella forma matura. Nel recettore del glutammato può esistere sia come omotetramero che come eterotetramero di subunità che partecipano a formare un canale ionico; i tetrameri possono essere il risultato dalla dimerizzazione dei dimeri. La subunità GluR-4 è generalmente palmitoilata e viene de-palmitoilata in seguito alla stimolazione da parte del glutammato. La palmitoilazione a livello della Cys 611 porta alla sua ritenzione nell′apparato del Golgi e ad una ridotta espressione sulla superficie cellulare. La palmitoilazione della Cys 837 non influisce invece sulla sua espressione sulla superficie cellulare, ma regola l'endocitosi stimolazione-dipendente. GluR-4 può venire fosforilata dalla PKC gamma a livello della Serina 862. Questa fosforilazione aumenta l'espressione associata alla membrana plasmatica di GRI4.
Specificità
Il Cat. # AB1508 riconosce la regione C-terminale della proteina GluR4.
L′immunogeno condivide il 100% di omologia di sequenza con pollo, topo, ratto, opossum, uomo, scimpanzé e scimmia.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide sintetico lineare
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
diluizioni di 1:10 – 1:500 sono state testate su lisato cerebrale di ratto.
Può essere utilizzato per l′analisi immunocitochimica di tessuti fissati in paraformaldeide o paraformaldeide/glutaraldeide con microscopia ottica ed elettronica. Le sezioni ottenute mediante criostato e vibratomo possono essere utilizzate con o senza trattamento con Triton X-100. Concentrazione iniziale suggerita 1-3 μg/mL.
L'analisi di Western blotting può essere eseguita con concentrazioni finali di 1-3 μg/mL.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-subunità 4 del recettore del glutammato è validato per la rivelazione della subunità 4 del recettore del glutammato in applicazioni di IH(P), IC, IH, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutato mediante Western blotting su campioni di membrane di cervello di topo e ratto.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato il glutamate receptor 4 in membrane di cervello di topo e ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 100 kDa
Linkage
Sostituisce: 06-308
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità con l′antigene
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2- 8 ºC.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Synaptic inputs onto small bistratified (blue-ON/yellow-OFF) ganglion cells in marmoset retina.
Percival KA, Jusuf PR, Martin PR, Grunert U
The Journal of Comparative Neurology null
Synaptic contact between melanopsin-containing retinal ganglion cells and rod bipolar cells.
?stergaard, J; Hannibal, J; Fahrenkrug, J
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
F Yang et al.
Nature neuroscience, 4(11), 1071-1078 (2001-10-11)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) prevents lesion-induced death of midbrain dopaminergic neurons, but its function in normal brain remains uncertain. Here we show that GDNF acutely and reversibly potentiated the excitability of cultured midbrain neurons by inhibiting transient A-type
Cell-type-specific localization of protocadherin ?16 at AMPA and AMPAKainate receptor-containing synapses in the primate retina.
Puller C, Haverkamp S
The Journal of Comparative Neurology null
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
Articoli
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.