Documenti fondamentali
8.41690
Sigma-Aldrich
Chrysene
for synthesis
Sinonimo/i:
Chrysene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352127
Numero indice EU:
205-923-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
P. ebollizione
448 °C
Punto di fusione
256-258 °C
Solubilità
<0.0001 g/L
Densità
1.274 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c21c(c4c(cc2)cccc4)ccc3c1cccc3
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene
Phenanthrene 98%
Sigma-Aldrich
P11409
Phenanthrene
Benzo[a]pyrene &#8805;96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
Naphthalene 99%
Sigma-Aldrich
147141
Naphthalene