Documenti fondamentali
B2209
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene
99%
Sinonimo/i:
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Beilstein:
1909298
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
437.6 °C (lit.)
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Benz[a]anthracene can be used in the synthesis of other polycyclic aromatic hydrocarbons such as tribenzo[a,c,f]tetraphene.2 It can also be used for phosphorescence applications.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis, Structural and Spectroscopic Characterization of Four [(η6?PAH) Cr (CO)3] Complexes (PAH= Pyrene, Perylene, Chrysene, 1, 2?Benzanthracene).
Arrais A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004(7), 1505-1513 (2004)
Direct arylation of polycyclic aromatic hydrocarbons through palladium catalysis.
Mochida K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10716-10719 (2011)
Crystal induced phosphorescence from Benz (a) anthracene microcrystals at room temperature.
Maity S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 157, 61-68 (2016)
Yi-Rui Wu et al.
Bioresource technology, 101(24), 9666-9672 (2010-08-10)
An investigation was undertaken on the biodegradation of two kinds of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), anthracene (ANT) and benz[a]anthracene (BAA), by fungi isolated from PAH-contaminated mangrove sediments environment in Ma Wan, Hong Kong. ANT (50mg l(-1)) and BAA (20mg l(-1))
Sona Marvanová et al.
Chemical research in toxicology, 21(2), 503-512 (2008-01-22)
Monomethylated benz[ a]anthracenes (MeBaAs) are an important group of methylated derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Although the methyl substitution reportedly affects their mutagenicity and tumor-initiating activity, little is known about the impact of methylation on the effects associated with