Documenti fondamentali
35754
Supelco
Chrysene
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Beilstein:
1909297
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
448 °C (lit.)
Punto di fusione
252-254 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chrysene is a symmetrical polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) with four condensed benzene rings. Incomplete combustion of fossil fuels and other industrial processes results in the production of chrysene which is known to be toxic, mutagenic and carcinogenic to humans.
Applicazioni
Chrysene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in fish bile, air particulate extracts and food samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenza
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Phenyldodecane analytical standard
Supelco
44178
1-Phenyldodecane
Benzo[c]phenanthrene BCR®, certified reference material
BCR134
Benzo[c]phenanthrene
Chrysene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
364614
Chrysene-d12
Biodegradation of chrysene, an aromatic hydrocarbon by Polyporus sp. S133 in liquid medium.
Hadibarata T, et al.
Journal of Hazardous Materials, 164(2-3), 911-917 (2009)
Liquid chromatographic determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in air particulate extracts.
May WE and Wise SA
Analytical Chemistry, 56(2), 225-232 (1984)
Quantitative determination of de-conjugated chrysene metabolites in fish bile by HPLC-fluorescence and GC-MS.
Jonsson G, et al.
Chemosphere, 54(8) (2004)
Determination of PAH in food samples by HPLC with fluorimetric detection following sonication extraction without sample clean-up.
Nieva-Cano MJ, et al.
Analyst, 126(8), 1326-1331 (2001)
Chirag M Ghevariya et al.
Bioresource technology, 102(20), 9668-9674 (2011-08-23)
Degradation of chrysene, a four ring High Molecular Weight (HMW) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) is of intense environmental interest, being carcinogenic, teratogenic and mutagenic. Multiple PAH degrading halotolerant Achromobacter xylosoxidans was isolated from crude oil polluted saline site. Response Surface
Protocolli
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH