Documenti fondamentali
P11409
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
98%
Sinonimo/i:
[3]Helicene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
1905428
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystalline powder
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Phenanthrene and its derivatives can be used to synthesize electron donor materials and electrolytes for organic solar cells.
Polycyclic aromatic hydrocarbon with three fused benzene rings.
Applicazioni
  • Proteomic Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Crop Xylem Sap: This study provides a deep dive into the transport and obstruction mechanisms of PAHs like Phenanthrene in crops, using proteomics and molecular docking, vital for enhancing food safety and crop protection strategies (Zeng et al., 2024).
  • Impact of Organic Acids on Phenanthrene Biodegradation: Offers insights into how low molecular weight organic acids influence the biodegradation of Phenanthrene, enriching our understanding of microbial interactions with environmental contaminants in biotechnological applications (Zhang et al., 2023).
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acenaftene 99%
Sigma-Aldrich
215376
Acenaftene
Anthracene analytical standard
Supelco
31581
Anthracene
Chrysene
Sigma-Aldrich
769215
Chrysene
Pyrene puriss. p.a., for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
82648
Pyrene
Amy Gainer et al.
Chemosphere, 220, 658-667 (2019-01-02)
Juveniles are generally considered more sensitive to contaminants than adults. However, it is unknown if the behavioral responses of juvenile soil invertebrates is different than the adults. The absence of juvenile or adult soil invertebrates in contaminated soils due to
Boryoung Shin et al.
Scientific reports, 9(1), 1239-1239 (2019-02-06)
To advance understanding of the fate of hydrocarbons released from the Deepwater Horizon oil spill and deposited in marine sediments, this study characterized the microbial populations capable of anaerobic hydrocarbon degradation coupled with sulfate reduction in non-seep sediments of the
Raïssa Kom Regonne et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 180, 145-151 (2013-06-19)
Efficient bioremediation of PAH-contaminated sites is limited by the hydrophobic character and poor bioavailability of pollutants. In this study, stable isotope probing (SIP) was implemented to track bacteria that can degrade PAHs adsorbed on hydrophobic sorbents. Temperate and tropical soils
Geoffrey Marchal et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 181, 200-210 (2013-07-23)
Sorption of PAHs to carbonaceous soil amendments reduces their dissolved concentrations, limiting toxicity but also potentially biodegradation. Therefore, the maximum abiotic desorption of freshly sorbed phenanthrene (≤5 mg kg(-1)) was measured in three soils amended with activated carbon (AC), biochar
Jennifer R McKelvie et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 175, 75-81 (2013-01-23)
We evaluated the correlation between soil organic carbon (OC) content and metabolic responses of Eisenia fetida earthworms after exposure to phenanthrene (58 ± 3 mg/kg) spiked into seven artificial soils with OC contents ranging from 1 to 27% OC. Principal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P11409-100G4061835574544
P11409-25G4061834354079
P11409-10KG
P11409-500G4061833604960
P11409-25KG