Documenti fondamentali
94035
Supelco
Chrysene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Beilstein:
1909297
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
448 °C (lit.)
Punto di fusione
252-254 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
1-Phenyldodecane analytical standard
Supelco
44178
1-Phenyldodecane
Chrysene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
364614
Chrysene-d12
Benzo[a]pyrene analytical standard, for environmental analysis
Supelco
48564
Benzo[a]pyrene
Chirag M Ghevariya et al.
Bioresource technology, 102(20), 9668-9674 (2011-08-23)
Degradation of chrysene, a four ring High Molecular Weight (HMW) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) is of intense environmental interest, being carcinogenic, teratogenic and mutagenic. Multiple PAH degrading halotolerant Achromobacter xylosoxidans was isolated from crude oil polluted saline site. Response Surface
José M Lorenzo et al.
Meat science, 89(1), 105-109 (2011-04-20)
The polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content in two traditional smoked sausages from Spain was determined. Results showed, that total average levels of PAHs found were higher in "Chorizo de cebolla" (101.81 vs. 98.48 μgkg(-1)). Most contents of PAHs found in
Bimal K Banik et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(10), 4687-4691 (2010-08-13)
We describe herein the synthesis of novel 6,12-distributed chrysene as potent anticancer agents. In vitro and in vivo studies are also reported here.
Theodoros Tzamkiozis et al.
Inhalation toxicology, 22 Suppl 2, 59-69 (2010-10-30)
This study presents different research techniques linked together to improve our understanding of the particulate matter (PM) impacts on health. PM samples from the exhaust of different vehicles were collected by a versatile aerosol concentration enrichment system (VACES). Waterborne PM
L Viñas et al.
Chemosphere, 75(4), 534-541 (2009-01-20)
Aliphatic and aromatic hydrocarbons were determined in three species of commercial shellfish, namely razor shells (Ensis arcuatus and Ensis siliqua), goose barnacle (Pollicipes cornucopia) and sea urchin (Paracentrotus lividus), living in different habitats and exhibiting different feeding behaviors. The samples
Articoli
This application note describes the fast and efficient separation of 16 + 2 standard polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds on an Ascentis® Express PAH column using EPA method 610 and EPA 8310 + 2.
Protocolli
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH