Documenti fondamentali
8.41022
Sigma-Aldrich
n-dodeciltrimetilammonio bromuro
for synthesis
Sinonimo/i:
n-dodeciltrimetilammonio bromuro
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H34BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
214-290-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
217 °C
Solubilità
>954 g/L
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Applicazioni come tensioattivo nel recupero del petrolio: La ricerca dimostra l'utilità del bromuro di n-dodeciltrimetilammonio nel migliorare il recupero del petrolio in condizioni di elevata salinità e alta temperatura. Il tensioattivo ha mostrato una notevole stabilità termica a lungo termine, rilevante per le applicazioni industriali in campo petrolifero (Hou et al., 2024).
  • Studi sull'adsorbimento di coloranti: L'interazione del bromuro di n-dodeciltrimetilammonio con microsfere di idrogel di alginato è stata studiata per la rimozione del colorante verde malachite. Questa ricerca ha evidenziato l'impatto dell'idrofobicità del tensioattivo sull'efficienza di adsorbimento, con un potenziale per le tecnologie di trattamento delle acque reflue (Malik et al., 2024).
  • Ruolo nella precipitazione dei coloranti reattivi: Uno studio ha esplorato l'effetto della lunghezza della catena alchilica nei tensioattivi come il bromuro di n-dodeciltrimetilammonio sul comportamento alla precipitazione del Blu brillante reattivo KN-R, suggerendo potenziali applicazioni nei processi di produzione tessile (Liu et al., 2024).
  • Autoassemblaggio termoresponsivo in sistemi su scala nanometrica: il bromuro di n-dodeciltrimetilammonio è stato utilizzato per lo studio della formazione di sistemi autoassemblanti termoresponsivi in Tetronics®, fornendo indicazioni sul comportamento dipendente dalla temperatura di miscele di tensioattivi su scala nanometrica (Patel et al., 2024).
  • Adsorbimento elettrostatico in miscele di tensioattivi: Questa ricerca ha descritto i comportamenti di adsorbimento indotti elettrostaticamente osservati in sistemi di tensioattivi misti comprendenti il bromuro di n-dodeciltrimetilammonio, rilevanti per le applicazioni nei rivestimenti e nelle formulazioni che richiedono modifiche della tensione superficiale (Vilangottunjalil et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio (argentometrico): ≥ 97,0 %
Identità (IR): conforme al test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3