Documenti fondamentali
1.01226
Supelco
Ammonium monovanadate
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Ammonium monovanadate, Ammonium metavanadate, Ammonium vanadate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4NO3V
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.98
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-261-3
NACRES:
NB.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
Punto di fusione
200 °C (decomposition)
Solubilità
5.1 g/L
Densità
2.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Femtosecond laser self-assembly for silver vanadium oxide flower structures.: This study explores the use of femtosecond laser techniques for structuring silver vanadium oxide into flower-like formations, potentially useful for enhancing the material′s applicability in various optical applications (Sun et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (redox titration): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Corresponds to Ph Eur
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6