398128
Ammonium metavanadate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
Solubilità
NH4OH: passes test
Densità
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Stringa SMILE
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- silver vanadate (AgVO3) nanorods
- manganese vanadate nanobelts
- vanadium oxide hydrate semi-microspheres
- azalactone derivatives
- 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles
- octahydroquinazolinone derivatives
- α-hydroxyphosphonates
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3