Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
1.04727
Supelco
Isoottano
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
2,2,4-trimetilpentano, 2,2,4-trimetilpentano, isobutiltrimetilmetano, isoottano, Isoottano
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
208-759-1
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Potenza
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
6 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
250-420 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -12 °C
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Comportamento nelle micelle inverse di amminoacidi modificati con acetile: un approccio non invasivo e fisiochimico. Questo studio utilizza l'isoottano in micelle inverse per esplorare il comportamento degli amminoacidi modificati con acetile. I risultati sottolineano il ruolo dell'isoottano nel facilitare analisi non invasive e fisiochimiche, evidenziando la sua importanza nella chimica analitica e negli studi biochimici (Mehta et al., 2007).
  • Tensioattivi non ionici: una chiave per migliorare l'attività enzimatica all'interfaccia micellare cationica inversa. La ricerca studia l'uso dell'isoottano nella formazione di micelle cationiche inverse con tensioattivi non ionici per migliorare l'attività enzimatica. L'efficacia dell'isoottano in questo contesto sottolinea il suo valore nella biocatalisi e negli studi enzimatici (Shome et al., 2007).
  • Organogel di lecitina utilizzati come vettori di composti bioattivi. Un'indagine sulle proprietà dei microdomini. Questo studio esplora l'applicazione dell'isoottano negli organogel di lecitina per il trasporto di composti bioattivi. Il ruolo dell'isoottano nello stabilizzare i microdomini all'interno degli organogel è cruciale per la loro efficacia nei sistemi di rilascio dei farmaci (Avramiotis et al., 2007).
  • Commutazione della conducibilità elettrica in una microemulsione AOT-isoottano-acqua attraverso la fotodimerizzazione di N-metil-2-chinolone solubilizzato. La ricerca dimostra l'uso dell'isoottano nelle microemulsioni AOT-acqua per commutare la conduttività elettrica attraverso la fotodimerizzazione. Lo studio evidenzia l'utilità dell'isoottano nello sviluppo di materiali reattivi per applicazioni chimiche e fisiche avanzate (Bufe and Wolff, 2006).
  • Fotocromismo di eteri corona con porzioni azobenzeniche incorporate. L'isoottano è stato utilizzato per studiare il fotocromismo degli eteri corona contenenti porzioni azobenzeniche. I risultati sottolineano il ruolo dell'isoottano nel facilitare l'indagine di materiali fotoresponsivi, di rilievo per la scienza dei materiali e la fotochimica (Janus and Sworakowski, 2005).
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Diclorometano for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07020
Diclorometano
Solfato di sodio anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06649
Solfato di sodio
n-eptano for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-eptano