Documenti fondamentali
32291-M
Sigma-Aldrich
2,2,4-trimetilpentano
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Isoottano
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.5% (GC)
P. ebollizione:
98-99 °C (lit.)
Tensione di vapore:
41 mmHg ( 21 °C)
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
Impurezze
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.3915-1.3925
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2,2,4-trimetilpentano (TMP, isoottano) è un idrocarbone ramificato saturo. È stata segnalata la sua nefrotossicità nei ratti maschi. La densità e la viscosità del TMP sono state valutate a varie temperature (198 K - 348 K) e pressioni (100 MPa). È stato identificato come componente che induce la nefrotossicità della benzina senza piombo.
Applicazioni
Il 2,2,4-trimetilpentano (TMP, isoottano) può essere utilizzato per valutare varie proprietà fisiche (densità, viscosità, indici refrattivi e tensioni di superficie) delle miscele binarie di TMP e cicloesano.
Altre note
Riservato alla Germania: esentasse
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this