Key Documents
8.20359
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
202-936-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 100 °C)
Livello qualitativo
Potenza
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
Punto di fusione
26-27 °C
Temp. transizione
flash point 165-170 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
347.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
175.5 °C