Documenti fondamentali
235695
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
98%
Sinonimo/i:
2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
About This Item
Formula condensata:
[-Si(CH3)2O-]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.62
Beilstein:
1787074
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
1 (vs air)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) is a volatile methylsiloxane (VMS) with a relatively low molecular weight. This silicone fluid has a silicon-oxygen bond in a cyclic arrangement and methyl groups are attached to the silicon atom. D4 can be used in the manufacture of silicone based polymers for use in medical devices and personal care products.
Applicazioni
D4 can be polymerized through ring opening mechanism with a rare earth solid super acid as a catalyst for potential usage in the synthesis of vinyl coated polydimethylsiloxane (PDMS). It may also be used as a probe liquid for nuclear magnetic resonance cryoporometry (NMRC) to analyze the pore size distribution (PSD) of oil-bearing tight sandstone. Chemical vapor deposition (CVD) of D4 may be utilized for the preparation of siloxane based thin films.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Photocatalytic oxidation of octamethylcyclotetrasiloxane (D4): Towards a better understanding of the impact of volatile methyl siloxanes on photocatalytic systems.
Lamaa L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 156, 438-446 (2014)
Synthesis of vinyl end-capped polydimethylsiloxane by ring opening polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane (D4) catalyzed by rare earth solid super acid SO42-/TiO2/Ln3+.
Yang X, et al.
Polymer International, 63(2), 347-351 (2014)
Hot-filament chemical vapor deposition of organosilicon thin films from hexamethylcyclotrisiloxane and octamethylcyclotetrasiloxane.
Lewis HGP
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), F212-F220 (2001)
Stephanie Watermann et al.
Metabolites, 11(1) (2021-01-13)
1H NMR spectroscopy, in combination with chemometric methods, was used to analyze the methanol/acetonitrile (1:1) extract of walnut (Juglans Regia L.) regarding the geographical origin of 128 authentic samples from different countries (France, Germany, China) and harvest years (2016-2019). Due
Applying octamethylcyclotetrasiloxane as a probe liquid for characterizing the pore size distribution of oil-bearing tight sandstones by nuclear magnetic resonance cryoporometry.
Liu Biao, et al.
Marine and Petroleum Geology, 88(2), 814-825 (2017)