Documenti fondamentali
43217
Supelco
Decamethylcyclopentasiloxane
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H30O5Si5
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.77
Beilstein:
1800166
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nilton Dos Santos et al.
Scientific reports, 9(1), 6673-6673 (2019-05-02)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and neuroinflammatory disease characterized by demyelination of the Central Nervous System. Immune cells activation and release of pro-inflammatory cytokines play a crucial role in the disease modulation, decisively contributing to the neurodegeneration observed in
Seon Ju Yeo et al.
Soft matter, 11(8), 1582-1588 (2015-01-17)
Colloidal photonic crystals (CPCs) provide a convenient way to generate structural colour with high stability against degradation under environmental factors. For a number of applications including flexible electronic and energy devices, it is important to generate flexible structural colour that