PHR1117
2,6-di-tert-butil-4-metilfenolo
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,6-di-tert-butil-p-cresolo, BHT, Butilidrossitoluene, DBPC, Idrossitoluene butilato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
Densità del vapore
7.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
butylated hydroxytoluene
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
878 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Butylated hydroxytoluene (BHT) is a phenolic antioxidant used as a food additive. It is frequently added to dried cereals, cooking oils and animal foods. BHT is also known to enhance the stability of pharmaceuticals, fat-soluble vitamins and cosmetics .
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm