8.18619
ß-Ionone
for synthesis
Sinonimo/i:
ß-Ionone
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
oil
Potenza
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosità cinematica
11.8 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-35 °C
Temp. transizione
flash point 126 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup