03642
α-Ionone
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.497-1.502
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
259-263 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)