17971
Arsenic(III) oxide
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinonimo/i:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
>99.5%
Qualità
certified by BAM
tecniche
titration: suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST standard reference material
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)