A6756
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: arsenic
pH
8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges