Y0000635
Modafinil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
modafinil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A3(6531)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)