8.14704
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid methyl ester
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
144-146 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)O)C)O
InChI
1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3
UUQHKWMIDYRWHH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2