52656-U
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nome Commerciale
Discovery®
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
- Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
- The most polar normal phase sorbent available
- Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.