Documenti fondamentali
52606-U
Supelco
Provetta in SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
18% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (fluidi biologici, acqua)
  • Ottadecile (18%C), legato in modo polimerico, endcapped
  • Carico 18%C più elevato per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
  • La fase meno selettiva: trattiene la maggior parte degli analiti organici da matrici acquose
  • Può anche essere usata per la desalinizzazione di matrici acquose
  • Utile per l′estrazione di analiti strutturalmente diversi dallo stesso campione
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC