Key Documents
505706
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-18 SPE
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
17% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Ottadecile (C al 17%), legato in modo polimerico, endcapped
  • Eccellente per la pulizia, l′estrazione e la concentrazione di sostanze inquinanti provenienti da campioni acquosi ambientali
  • Carica di C al 17% più elevata per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
  • La carica di carbonio più elevata offre anche una maggiore resistenza in condizioni di pH estreme
  • Utilizzato per l′estrazione di erbicidi, fungicidi e pesticidi dai materiali di scarto
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.