Documenti fondamentali
8.14653
Sigma-Aldrich
Formamidine acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Formamidine acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH4N2 · xC2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.06 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
222-442-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
565 °C
Potenza
2510 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
Punto di fusione
156-160 °C
Solubilità
832 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C=N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color (visual): colourless to yellowish powder
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2