Documenti fondamentali
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
for synthesis
Sinonimo/i:
9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-515-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
630 °C (DIN 51794)
Potenza
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
>360 °C
Punto di fusione
203-206 °C
Temp. transizione
flash point 245 °C
Solubilità
7.5 mg/L
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
473.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
245 °C