Documenti fondamentali
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-977-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
120-125 °C (sublimed)
Temp. transizione
flash point 141 °C
Solubilità
0.09 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3