Documenti fondamentali
8.02361
Sigma-Aldrich
p-Chloranil
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Chloranil, Tetrachloro-p-benzoquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Cl4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-274-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 71 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>400 °C
Potenza
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
290-293 °C (sublimed)
Solubilità
practically insoluble 0.25 g/L
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2