Key Documents
8.06017
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinonimo/i:
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Formula condensata:
CH2(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
203-714-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
440 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥93.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
1.6-17.6 % (v/v)
P. eboll.
42.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-105 °C
Temp. transizione
flash point -18 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Formaldehyde dimethyl acetal for synthesis. CAS 109-87-5, EC Number 203-714-2, chemical formula CH₂(OCH₃)₂.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.859
Methanol (GC, area%): ≤ 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)