D134651
Dimethoxymethane
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Formaldehyde dimethyl acetal, Methylal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
6.38 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
459 °F
Limite di esplosione
17.6 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.354 (lit.)
P. ebollizione
41-42 °C (lit.)
Punto di fusione
−105 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?