47649
Formaldehyde dimethyl acetal
for Grignard reactions, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethoxymethane, Methylal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Impurezze
≤0.2% water
Densità
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ether
Stringa SMILE
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of methoxymethyl (MOM) ethers.
- As an external cross-linker to form microporous polymers.
- Dehydration of biological samples for scanning electron microscopy (SEM).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?