47675
Formaldehyde diethyl acetal
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diethoxymethane, Ethylal
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
60 mmHg ( 25 °C)
Grado
absolute
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
346 °F
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
tecniche
GC/GC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.373 (lit.)
n20/D 1.374
P. ebollizione
87-88 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCOCOCC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?