Key Documents
8.02801
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactone
for synthesis
Sinonimo/i:
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-938-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.013 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
204 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-9 % (v/v)
P. eboll.
235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-1.5 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup