Key Documents
900288
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Sinonimo/i:
PCL
About This Item
Formula condensata:
CH3(C6H10O2)nCH3
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
chunks or granules (chips)
Livello qualitativo
Viscosità
2.2 dL/g
Temp. transizione
Tm 56-61 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.