900825
Polycaprolactone
viscosity 0.40 dL/g
Sinonimo/i:
PCL, Poly[2-oxepanone], Purasorb PC 04
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chunks
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤0.5% Residual monomer (GC)
≤100 ppm Tin (AAS)
Viscosità intrinseca
0.35-0.43 dL/g
Viscosità
0.40 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Tissue engineering scaffolds.
- 3D Bioprinting.
- Drug delivery applications such as sustained release.
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3