Key Documents
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Decanoic acid, Capric acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
206-376-4
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 79 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Punto di fusione
29-32 °C
Temp. transizione
flash point 147 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
690 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
147 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid
Myristic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00399
Myristic acid
Lauric acid ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid
Hexanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
153745
Hexanoic acid
Palmitic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00508
Palmitic acid
Dodecanoic acid ≥99% (GC/titration)
Sigma-Aldrich
L4250
Dodecanoic acid
Phloroglucinol (1,3,5-trihydroxybenzene) for analysis
Supelco
1.07069
Phloroglucinol
Octanoic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
O3907
Octanoic acid
Myristic acid ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
70082
Myristic acid