70082
Myristic acid
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
53-56 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<li><strong>Safety assessment of myristic acid as a food ingredient.</strong> Myristic acid was evaluated for its safety as a food ingredient, demonstrating its compliance with health and safety standards and supporting its use in food manufacturing (Burdock and Carabin, 2007).</li>
<li><strong>Example of fatty acid-loaded lipoplex in enhancing in vitro gene transfer efficacies of cationic amphiphile.</strong> This research outlines how myristic acid can be used to improve the efficiency of gene delivery systems in medical research, suggesting a pivotal role in enhancing transfection efficiencies (Majeti et al., 2005).</li>
</ul>
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?