654205-M
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli, rhTNF-α, rh-Cachectin, Tumor Necrosis Factor-α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
Solubilità
distilled water: 0.1—1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3