Key Documents
GF314
Sigma-Aldrich
TNF-α, proteina ricombinante umana, esente da componenti di origine animale
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α), also known as cachectin & TNFSF1A, is the prototypic ligand of the TNF superfamily. Recombinant animal free human TNF-α is manufactured using all non-animal reagents.
Sinonimo/i:
Tumor Necrosis Factor Alpha, TNFa, TNF-alpha, Cachectin, TNFSF1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α), noto anche come cachectina e TNFSF1A, è il ligando prototipico della superfamiglia TNF. È una molecola pleiotropica che gioca un ruolo centrale nell'infiammazione, nell'apoptosi e nello sviluppo del sistema immunitario. Il TNF-α è prodotto da una vasta gamma di tipi cellulari del sistema immunitario ed epiteliali. Appartiene alla famiglia dei ligandi TNF e segnala attraverso due recettori, TNFR1 e TNFR2. Il TNF-α è citotossico per una vasta gamma di cellule tumorali ed è un fattore essenziale nella mediazione della risposta immunitaria contro le infezioni batteriche. E′ inoltre implicato nell'induzione dello shock settico, nelle malattie autoimmuni, nell'artrite reumatoide, nell'infiammazione e nel diabete. Il TNF-α umano ricombinante è una proteina solubile di 157 aminoacidi (17,4 kDa) che corrisponde al dominio extracellulare C-terminale della proteina transmembrana a lunghezza intera.
Origine del prodotto: E. coli.
Specificità
Reattività incrociata
mucca, scimmia, topo, ratto, pecora
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Saggio di attività biologica: L'ED50, determinata dalla citolisi delle cellule murine L929 in presenza di actinomicina D, è di ≤0,05 ng/ml, corrispondente a una attività specifica di ≥2 x 10^7 unità/mg.
Stato fisico
Il TNF-α ricombinante umano animal-free è prodotto utilizzando esclusivamente reagenti non derivati da animali.
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Bjarne Østerud et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 20(4), 866-876 (2021-11-26)
Most tissue factor (TF) activity assays are based on measurement of factor X (FX) activation by TF in the presence of factor VII (FVII)/FVIIa. This requires long incubation, which may result in TF-independent activity of FX and inaccurate measurement of
Ruo-Yu Chen et al.
Cell death & disease, 12(11), 983-983 (2021-10-24)
Chronic and persistent inflammation is a well-known carcinogenesis promoter. Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common inflammation-associated cancers; most HCCs arise in the setting of chronic inflammation and hepatic injury. Both NF-κB and STAT3 are important regulators of
Zhihua Ye et al.
Cell death & disease, 13(7), 633-633 (2022-07-22)
Uncontrolled growth, distant metastasis and chemoresistance are critical characteristics of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), and they result in high mortality; however, the mechanisms triggering these effects have not been fully investigated. In this study, we analysed a dataset in the